Läs mer
Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Skyddsglasögon för klar lins
Produktkod. 12970405
Change view
Linsbeläggning:
Hardcoat
Obelagd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
12970405 Hardcoat Varje
11847221 Hardcoat Paket med 10
11857221 Obelagd Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12970405 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1002221
Beräknad leverans: 03-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder höga nivåer av komfort och stöd. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Clear Lens Safety Goggles passar bekvämt över receptbelagda glasögon.
  • Praktisk och hållbar
  • Frostade sidopaneler och pannskyddssektioner minskar bländning/reflexer
  • Böjda skalmar och en upphöjd näsrygg ger en exakt passform
  • Finns med eller utan hård linsbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000, EN 166 1F
Linsbeläggning Hardcoat
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Glasögon över glas, Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Mekaniskt arbete: Slipning, svarvning, fräsning
Ram färg Genomskinlig
Antal per förpackning 10/Pk.
Linsmaterial Polykarbonat