Läs mer
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-ermatril™ Handskar
:
Storlek: 7
Beskrivning
- AQL <0,65 fri från naturlig latex resistent mot en mängd cytostatika
- Virusresistent enligt ASTM 1671:2007
- Engångsskyddshandske utmärkt känsel
- Extremt bekväm
- Öka rivhållfastheten
- Ruggade fingertoppar för bättre grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IFA 981069 |
| Beskrivning | Puderfri nitrilhandske för engångsbruk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.11 cm |
| Färg på handskemanschett | Blått |
| Visa mer |