Läs mer
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Storlek:
7
8
9
10
Beskrivning
- Nötningsbeständighet
- Rivmotstånd
- Punkteringsbeständighet
- Skärmotstånd (Coupe-test)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 0075/1445/162/07/12/0519 |
| Färg | Flerfärgad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Nej |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 10 |
| Finger stil | Fulla fingrar |
| Färg på handskemanschett | Gult |