Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Laser Lite engångsöronproppar utan sladd
Produktkod. 11846940
Change view
Form: T-form
Produktkod.
11846940 Form: T-form
1 options
Produktkod. 11846940 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 3301105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.70 SEK
    466.69 SEK / 200 par
    Save 451.01 SEK
    49% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör skyddet roligt och mycket synligt. Sperian™ Honeywell™ Laser Lite engångsöronproppar utan sladd är gjorda av självjusterande polyuretanskum som passar praktiskt taget alla bärare.
  • Levande färger
  • Konturformad t-form underlättar insättning och borttagning från hörselgången
  • Bekvämt långvarigt slitage
  • Idealisk för processindustrier med låga toleranser för förpackningsavfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Magenta, gul
Certifikat och efterlevnad EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993, ISO 9001/2000
Storlek Universell
För användning med (applikation) För processindustrier med låga toleranser
Kvantitet 200/Pk.
Pluggform T-form
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Material Polyuretan