Läs mer
Sperian™ Honeywell™ XC™ Klara skyddsglasögon
Ram färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justerbara skalmar och linser med flexibelt ljudstycke
- Extra flexibel blå ram av plast
- Lätt utbytbara linser - kan bytas utan att byta ut hela ramen
- Alla tryckpunkter är avlastade för exceptionell komfort hela dagen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 och EN 170 1F 3-1.2 |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon för ögon och ansikte |
| För användning med (applikation) | Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Mekaniskt arbete (slipning, svarvning, fräsning) |
| Ram färg | Blått |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |