Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Engångsrespirator av högsta klass
Produktkod. 11816960
Change view
Filtertyp:
FFP1
FFP2
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Med utandningsventil unitSize
11816960 FFP1 Nej Paket med 20
11806970 FFP2 Ja Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11816960 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1005580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.45 SEK
    305.21 SEK / Paket med 20
    Save 103.24 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket bekväma och ergonomiskt utformade andningsskydd för engångsbruk utan begränsningar vad gäller användning. Sperian™ Honeywell™ Premium engångsandningsskydd utnyttjar Willtech™ soft seal-teknologi för förbättrad passform och exceptionell komfort.
  • Styvt skal så att formen bibehålls även i fuktiga och tunga belastningsmiljöer
  • Hyopallergen flänstätning med absorberande egenskaper
  • Förformad och färgad näsrygg för att spara tid
  • Stor intern volym för att enkelt kommunicera och andas
  • Dubbla elastiska remmar, ultraflexibla och motståndskraftiga, häftade utanför filtreringsområdet
  • Ingen latex, ingen silikon, ingen PVC
  • Skydd och bäraracceptans garanteras under perioder av långvarig användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, EC
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1
Produkttyp Andningsskydd
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej
För användning med (applikation) Textil-, bygg-, järn- och stålindustri m.m
Latexfri Ja
Modell 5110 M/L respirator
Kvantitet 20/Pk.
Motståndskraftig mot Damm, dimma, rök
Form Gjuten kopp