Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Storlek:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lined and padded collar
- Anti-puncture midsole
- Metallic toe cap 200J
- Perforated insole, polyurethane white
- Protects against impacts, slips and splashes
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | For food services, pharmaceutical and medical use |
| Material | Leather |
| Storlek | 36 |
| Enda funktioner | Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane |
| Sulmaterial | Double density Polyurethane |
| Stil | Slip-on safety |
| Tåmaterial | Metallic |
| Motståndskraftig mot | Impact, splash, slip-resistant |
| Visa mer |