Läs mer
Sperian™ Honeywell™ OP-TEMA™ Rensa FogBan™ Skyddsglasögon
Beskrivning
- Lätt, helsiktsobjektiv
- Inbyggd formgjuten pannbåge
- Mjukt, justerbart nosstycke
- Justerbar skallängd och linsvinkel
- Nötningsbeständig polykarbonatlins
- Utbrytning Flexicord™ hållare ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmer med EN 166 1F EN 170 och 2-1.2 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon för ögon och ansikte |
| För användning med (applikation) | Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s) Mekaniskt arbete: Slipning, svarvning, fräsning, Skydd mot imma Skydd mot ljusbåge (100% UV-filtrering) |
| Ram färg | Svart |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Nylon |