Läs mer
Sperian Protection™ Honeywell™ Optifit Serie silikon helmask
Description
- Bekväm U-formad silikonkjol
- Optimal sido- och nedåtseende
- Val av filter
- APR klass 2 enligt EN 136:1998
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EG kategori PPE 3, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EG-certifikat 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EG-intygsnummer 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EN 136:1998 |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Helmask |
| Storlek | Betydande |
| För användning med (utrustning) | För användning med EN141 eller EN143 klass 1 eller 2 certifierad Sperian Filter |
| Inkluderar | RD40-anslutning |
| Linstyp | Full lins |
| Kvantitet | 1 st |