Läs mer
Sperian™ Honeywell™ ARATHERMA FIT™ Värmeskyddshandskar
Produktkod. 11887040
Change view
Storlek:
9
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11887040 9 Paket med 2
1 options
Produktkod. 11887040 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 223208609
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För hantering av varma, vassa föremål i torr atmosfär. Sperian™ Honeywell™ ARATHERMA FIT™ Termiska skyddshandskar erbjuder maximal komfort och extra stabilitet.
  • Kevlar™ -fodrad handske med bomull är behaglig vid beröring
  • Fodret förbättrar handskens mekaniska prestanda samtidigt som det absorberar svett
  • Ambidextrous och därmed mer kostnadseffektivt
  • Handskens relativa tjocklek (mått 7) gör att den absorberar stötar, vilket gör den lämplig för hantering av tunga föremål
  • Kevlar fiber ger bra motstånd mot skärskador och skyddar mot termiska risker
  • Längden på den stickade handleden ger underarmsskydd
  • Ge skydd för nivå 2 värmeexponering, som är effektiv upp till 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC 0075/797/162/06/08/0191
Klassificering CE-KATEGORI II
Beläggningsmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Betyg för skärmotstånd 5
Hand Ambidexter
Produkttyp Handskar
Storlek 9
Temperatur (metrisk) Max Effektiv upp till 250 °C
Liner material Bomull
Kvantitet 1 vardera
Motståndskraftig mot Värme, nivå 2 skydd
Längd (metrisk) 300 mm