Läs mer
Honeywell™ Plugg
:
Ljudnivå: 33dB
Beskrivning
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 33 dB |
| Produkttyp | Plugg |