Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Polysafe Safety Glasses
:
Honeywell™ Polysafe Safety Glasses; Frame Color: Clear
Beskrivning
- Provide 99% UV protection
- Can be worn over prescription spectacles
- High quality PC lenses enable undistorted vision
- Single-piece PC lens with integrated side parts
- Perforated side-frame enables the fastening of a safety strap
- Weight 40 g
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (utrustning) | Can be worn over prescription spectacles |
| Ram färg | Klart |
| Antal per förpackning | 10 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 40 g |
| Material | Polykarbonat |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | UV400 |