Läs mer
Sperian Protection™ Honeywell™ Rött termoplasthus Personlig fallskydd
Produktkod. 12654983
Change view
Längd (metrisk):
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12654983 320 mm Varje
1 options
Produktkod. 12654983 Leverantör Sperian Protection™ Leverantörsnummer 1008332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.75 SEK
    1419.03 SEK / Paket med 1
    Save 801.72 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Färg Rött
Längd (metrisk) 320 mm
Material Termoplast
Produkttyp Kroppskontroll fallhämmare