Läs mer
Honeywell™ Supervizor Ansiktsskydd
Beskrivning:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm Clear Polycarbonate Visor
Pannskydd med spärrpannband
Linsmaterial:
Acetat
Polycarbonate
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Modell:
SV9AC
SV9PC
Beskrivning
- Rekommenderas för användning inom bland annat kemi- och skogsindustrin
- Skyddar mot faror som nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, gaser, ångor och rök
- Maximalt skydd, tillåter full obegränsad huvudrörelse
- Skrynkligt visir eliminerar luckor och visirprofilen följer ansiktets konturer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pannskydd med spärrpannband |
| Produkttyp | Supervizor Faceshield |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |