Läs mer
Honeywell™ Supervizor Ansiktsskydd
Produktkod. 11826990
Change view
Modell:
SV9AC
SV9PC
Beskrivning:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polykarbonatvisir
Pannskydd med spärrpannband
Linsmaterial:
Acetat
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Beskrivning Linsmaterial Förpackningsstorlek
11826990 SV9PC 230 mm klar polykarbonatvisir Polykarbonat Varje
11836990 SV9AC 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Varje
11816990 - Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Varje
15670324 - Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11826990 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1002312
Antal Pris
1 122.79 SEK / Paket med 1
10 122.73 SEK / Paket med 1
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Robust, kraftig, hjälmmonterad ansiktsskärmserie med hörselskyddskompatibilitet. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har ett brett urval av visir som kan skräddarsys för den specifika faran/applikationen.
  • Rekommenderas för användning inom bland annat kemisk och skogsvårdsindustri
  • Skyddar mot faror som nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, gaser, ångor och rök
  • Maximalt skydd, tillåter full och obegränsad huvudrörelse
  • Veckad visir eliminerar glipor och visirprofilen följer ansiktets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1B, EC 0100, EC 0086
Bredd (metrisk) 230 mm
Beskrivning 230 mm klar polykarbonatvisir
Produkttyp Supervizor Faceshield
Modell SV9PC
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat