Läs mer
Honeywell™ Supervizor Ansiktsskydd
Produktkod. 11836990
Change view
Modell:
SV9AC
SV9PC
Beskrivning:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polykarbonatvisir
Pannskydd med spärrpannband
Linsmaterial:
Acetat
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Beskrivning Linsmaterial Förpackningsstorlek
11836990 SV9AC 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Varje
11826990 SV9PC 230 mm klar polykarbonatvisir Polykarbonat Varje
11816990 - Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Varje
15670324 - Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11836990 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1002307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.41 SEK
    168.06 SEK / Paket med 1
    Save 56.35 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust, kraftig, hjälmmonterad ansiktsskärmserie med hörselskyddskompatibilitet. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har ett brett urval av visir som kan skräddarsys för den specifika faran/applikationen.
  • Rekommenderas för användning inom bland annat kemi- och skogsindustrin
  • Skyddar mot faror som nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, gaser, ångor och rök
  • Maximalt skydd, tillåter full obegränsad huvudrörelse
  • Skrynkligt visir eliminerar luckor och visirprofilen följer ansiktets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1F
Bredd (metrisk) 200 mm
Beskrivning 200 mm Klar Acetat Visir
Produkttyp Supervisor Faceshield
Modell SV9AC
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Acetat