Läs mer
Honeywell™ Supervizor Ansiktsskydd
Produktkod. 15670324
Change view
Beskrivning:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polykarbonatvisir
Pannskydd med spärrpannband
Linsmaterial:
Acetat
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Modell:
SV9AC
SV9PC
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Linsmaterial Förpackningsstorlek Modell
15670324 Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Paket med 10 -
11836990 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Varje SV9AC
11826990 230 mm klar polykarbonatvisir Polykarbonat Varje SV9PC
11816990 Pannskydd med spärrpannband Polykarbonat Varje -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15670324 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1002297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3638.25 SEK
    3073.13 SEK / Paket med 10
    Save 565.12 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Robust, kraftig, hjälmmonterad ansiktsskärmserie med hörselskyddskompatibilitet. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har ett brett urval av visir som kan skräddarsys för den specifika faran/applikationen.
  • Rekommenderas för användning inom bland annat kemi- och skogsindustrin
  • Skyddar mot faror som nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, gaser, ångor och rök
  • Maximalt skydd, tillåter full obegränsad huvudrörelse
  • Skrynkligt visir eliminerar luckor och visirprofilen följer ansiktets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pannskydd med spärrpannband
Produkttyp Supervizor Faceshield
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat