Läs mer
Honeywell™ Supervizor Ansiktsskydd
Produktkod. p-8001516
Modell:
SV9AC
SV9PC
Beskrivning:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm Clear Polycarbonate Visor
Pannskydd med spärrpannband
Linsmaterial:
Acetat
Polycarbonate
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11836990
Brand: Honeywell™ 1002307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust, kraftig, hjälmmonterad ansiktsskärmserie med hörselskyddskompatibilitet. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har ett brett urval av visir som kan skräddarsys för den specifika faran/applikationen.
  • Rekommenderas för användning inom bland annat kemi- och skogsindustrin
  • Skyddar mot faror som nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, gaser, ångor och rök
  • Maximalt skydd, tillåter full obegränsad huvudrörelse
  • Skrynkligt visir eliminerar luckor och visirprofilen följer ansiktets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1F
Bredd (metrisk) 200 mm
Beskrivning 200 mm Klar Acetat Visir
Produkttyp Supervisor Faceshield
Modell SV9AC
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Acetat