Läs mer
Honeywell™ Tornado™ T5700/T5800 Safety Glasses
Modell:
T5700
T5800
Linsfärg:
Clear
Smoke
Ramtyp:
Curved Adjustable Side Arms
Sports Side Arms
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Product Type: Safety Glasses
- Material (Frame): Polycarbonate (PC)
- Material (Lens): Polycarbonate (PC)
- Color (Frame): Black
- Lens Coating: 4A-Coated (Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static, and Anti-UV)
- Impact Resistance: 6 mm steel ball at 45 m/sec.
- Heat Resistance: up to 80°C
- Frame Type: Fully Adjustable Curved Temples or Straight Extensible Non-Pivoting Temple Ends
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 1F |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Anti-static, Scratch-resistant, UV-treated |
| Linsfärg | Smoke |
| Produkttyp | Safety Glasses |
| För användning med (applikation) | Eye Protection |
| Ram färg | Black |
| Modell | T5800 |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Vikt (metrisk) | 30 g |
| Material | Polycarbonate |
| Visa mer |