Läs mer
Honeywell™ Txl Pionner S3 Skor
Produktkod. 11817040
Change view
Storlek:
39
40
46
47
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11817040 40 Varje
12665803 39 Varje
12685803 47 Varje
12675803 46 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11817040 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 624441140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.50 SEK
    1136.14 SEK / Paket med 1
    Save 281.36 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, SRC-certifierad
För användning med (applikation) För professionellt bruk såsom industri, grönområden, logistik
Liner material Textil
Material Läder
Storlek 40
Enda funktioner Full, ergonomisk, uttagbar och utbytbar innersula, FLEXIUM™ komposit punkteringsbeständig mellansula
Sulmaterial Polyuretan med dubbel densitet
Tåmaterial Freelium Icke-metallisk
Motståndskraftig mot Hydrocarbures, sula värmebeständig upp till °120 C, mycket bra nötningsbeständighet
Vattentät Ja
Produkttyp Skor