Läs mer
Honeywell™ Txl Pionner S3 Skor
Storlek:
39
40
46
47
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011, SRC-certifierad |
| För användning med (applikation) | För professionellt bruk såsom industri, grönområden, logistik |
| Liner material | Textil |
| Material | Läder |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Full, ergonomisk, uttagbar och utbytbar innersula, FLEXIUM™ komposit punkteringsbeständig mellansula |
| Sulmaterial | Polyuretan med dubbel densitet |
| Tåmaterial | Freelium Icke-metallisk |
| Motståndskraftig mot | Hydrocarbures, sula värmebeständig upp till °120 C, mycket bra nötningsbeständighet |
| Vattentät | Ja |
| Visa mer |