Läs mer
Honeywell™ Txl Pionner S3 Skor
Produktkod. 11867040
Change view
Storlek:
45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11867040 45 Varje
1 options
Produktkod. 11867040 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 624441145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1509.64 SEK
    1136.14 SEK / Paket med 1
    Save 373.50 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, SRC-certifierad
För användning med (applikation) För professionellt bruk såsom industri, grönområden, logistik
Liner material Textil
Material Läder
Storlek 45
Enda funktioner Full, ergonomisk, uttagbar och utbytbar innersula, FLEXIUM™ komposit punkteringsbeständig mellansula
Sulmaterial Polyuretan med dubbel densitet
Tåmaterial Freelium Icke-metallisk
Motståndskraftig mot Hydrocarbures, sula värmebeständig upp till °120 C, mycket bra nötningsbeständighet
Vattentät Ja
Produkttyp Skor