Läs mer
Honeywell™ Valuair Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Beskrivelse
- Material (ansiktsstycke): Termoplastisk elastomer
- Seletyp: Fyrpunktssele
- Filtertyp: Twin Filter System med Click-Fit-anslutning
- Patrontyp: P3 dammfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombinerat filter, A2 gasfilter, A2P3 kombinerat filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombinerat filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombinerat filter, K1 gasfilter, K1P3 kombinerat filter
- Använd med: Byggnad, Maskinteknik, Maskinering, Målning, Boskap och Trädgårdsbruk
- Standarder/överensstämmelse: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001/2000 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Kat. III |
| Certifieringar (EN) | EN 140 |
| Färg | Marinblå |
| Designtyp | Låg profil |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Dubbelfiltersystem med Click-Fit-anslutning |
| Material | Termoplastisk elastomer |
| Produkttyp | Halvmask luftrenande andningsskydd (APR) |
| Storlek | Intermediär |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?