Läs mer
Honeywell™ Valuair Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. p-8010185
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Produktkod. 12642653
Brand: Honeywell™ 1001574
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Valuair Half-Mask APR har en elastomer ansiktsmask med mjuka, rundade kanter och en lågprofilerad nosdel för lågt andningsmotstånd och glasögonkompatibilitet. Det dubbla filtret använder ett ''click-fit''-system och fyrpunktsselen erbjuder säker positionering.
  • Material (ansiktsstycke): Termoplastisk elastomer
  • Seletyp: Fyrpunktssele
  • Filtertyp: Twin Filter System med Click-Fit-anslutning
  • Patrontyp: P3 dammfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombinerat filter, A2 gasfilter, A2P3 kombinerat filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombinerat filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombinerat filter, K1 gasfilter, K1P3 kombinerat filter
  • Använd med: Byggnad, Maskinteknik, Maskinering, Målning, Boskap och Trädgårdsbruk
  • Standarder/överensstämmelse: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001/2000
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Kat. III
Certifieringar (EN) EN 140
Färg Marinblå
Designtyp Låg profil
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Dubbelfiltersystem med Click-Fit-anslutning
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Halvmask luftrenande andningsskydd (APR)
Storlek Betydande
Material för ansiktsdelen Termoplastisk elastomer
För användning med (applikation) Bygg, Maskinteknik, Maskinering, Målning, Boskap och Trädgårdsbruk
För användning med (utrustning) P3 dammfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombinerat filter, A2 gasfilter, A2P3 kombinerat filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombinerat filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombinerat filter, K1 gasfilter, K1P3 kombinerat filter
Selestil Fyrpunktssele
Kvantitet 1 st