Läs mer
Honeywell™ Optifit Helmask
Produktkod. 11896950
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11896950 1 st Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11896950 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1715011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2677.50 SEK
    1458.27 SEK / Paket med 1
    Save 1219.23 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Effektivt andningsskydd i en helmask. Honeywell™ Optifit Full Face Mask erbjuder dedikerat andningsskydd beroende på vilken burktyp som är monterad på den.
  • Återanvändbar APR med andningsskydd dikterat av vald burktyp.
  • För optimalt skydd, Sperian™ Aluminiumkapslar eller Sperian™ Plastbehållare rekommenderas.
  • Obs: Kan endast användas i tillräckligt ventilerade lokaler där atmosfären innehåller en minsta syrevolym på 17 %.
  • U-formad silikonkjol.
  • Hel lins med optimal sido- och nedåtseende.
  • Fritt val av filter
  • Lättskött
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Filtrera
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, kvalitetssäkring: ISO 9001/2000, EG-certifikatnummer: 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EG-intygsnummer 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, Deklaration om överensstämmelse: INRS-1715011, EN 136
Produkttyp Optifit Helmask
Storlek Intermediär
Ansiktsstycke typ Optifit
För användning med (applikation) För industribruk
Inkluderar Silikonkjol/dubbelfilter/membran
Kvantitet 1 st