Läs mer
Cole-Parmer™ Dewar-glasflaska av laboratoriekvalitet, ventilerad polyetenpropp
Produktkod. 11760749 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11760749 350 ml Varje
1 options
Produktkod. 11760749 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0376610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00 SEK
    2862.29 SEK / Paket med 1
    Save 292.71 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Mycket effektiv Dewar-glasflaska av laboratoriekvalitet har låg värmeledningsförmåga och högt vakuum.
  • Glödgat borosilikatglas minskar risken för flaskimplosion.
  • Tyngd bas minskar spill.
  • Fjädrande plastnät som täcker kolven och säkerställer ett stadigt grepp.
  • Ventilerad polyetenpropp (medföljer) minimerar avdunstning.
Specifikationer
Typ lock lock Ventilerad
Djup (metriskt) inuti 124 mm
Diameter (engelska) Yttre 3,4 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 86 mm
För användning med (applikation) Kryogen lagring och andra processer som kräver extremt låg temperatur
Höjd (engelska) 6,2 tum.
Höjd (metrisk) 157 mm
Inkluderar Ventilerad polyetenpropp
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Djup (metrisk) interiör 124 mm
Diameter (engelska) Inre 2,8 tum
Diameter (metrisk) Inre 71 mm
Material Borosilikatglas, polyeten