Läs mer
ThermoSafe Dry Ice Storage Chest, Tabletop
Produktkod. 11805192 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
22 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11805192 22 l Varje
1 options
Produktkod. 11805192 Leverantör ThermoSafe Leverantörsnummer 0371900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Tabletop Dry Ice Storage Chest holds up to 50 lb. of dry ice.
Cole-Parmer Honigberg Polyethylene Ice Storage Chest, Capacity: 22 L, Dimensions: 11.5 x 9.75 x 9.25in., Height: 9.25 in., Length: 11.5 in., Quantity: 1 Each, Width: 9.75 in.
  • Tabletop chest has dry ice sublimation rate less than 2.5 lb. per day at full 50 lb. capacity.
  • Chest is constructed from rugged polyethylene; molded bottom won't scratch tabletop.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 235 mm
Höjd (engelska) 9,25 tum.
Längd (metrisk) 292.1 mm
Längd (engelska) 11,5 tum.
Bredd (engelska) 9,75 tum.
Mått (L x B x H) 11.5 x 9.75 x 9.25 in.
Kapacitet (engelska) 5,8 gal.
Kapacitet (metrisk) nyttolast 22.7 kg
Material Polyeten
Typ Chest Cooler
Kvantitet 1 st
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 22 l