Läs mer
Honokiol, 98+%
Produktkod. 15445679
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445679 10 mg 10mg
15455679 25 mg 25mg
15465679 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63434.MA
 Begränsad artikel
I lager
Inducerar apoptos i mänskliga skivepitelcancerceller | CAS: 35354-74-6 | C18H18O2 | 266,34 g/mol
Inducerar apoptos i mänskliga skivepitelcancerceller
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35354-74-6
Molekylformel C18H18O2
Molekylvikt (g/mol) 266.34
MDL-nummer MFCD00016674
InChI-nyckel FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 72303
ChEBI CHEBI:5759
IUPAC-namn 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
LEDER C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Honokiol
Smältpunkt 86 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,4742
Formel vikt 266.34
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning