Läs mer
Honokiol, 98+%
Description
Inducerar apoptos i mänskliga skivepitelcancerceller
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Honokiol |
| Smältpunkt | 86 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 mg |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,4742 |
| Formel vikt | 266.34 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning