Läs mer
Honokiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Honokiol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Formel vikt | 266.1307 |