Läs mer
Honokiol, TRC
Produktkod. 30407456
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407456 10 mg
30390316 25 mg
30395663 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66956010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35354-74-6
Molekylformel C18 H18 O2
Molekylvikt (g/mol) 266.33
Synonym 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
IUPAC-namn 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylfenyl)-4-prop-2-enylfenol
LEDER Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Honokiol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formel vikt 266.1307