Läs mer
Hopantenate Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hopantenate calcium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H19NO5.Ca.H2O/c2*1-10(2,6-12)8(15)9(16)11-5-3-4-7(13)14;;/h2*8,12,15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,16)(H,13,14);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*8-;;/m00../s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 504.1996 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |