Läs mer
Medicom™ HOPEN Elastisk belagd hylsa, 45 g/m 2
Produktkod. 17891830 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
17891830 Universell
1 options
Produktkod. 17891830 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 20.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 SEK
    2245.28 SEK / Paket med 1000
    Save 314.72 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Elastisk polypropenhylsa med polyetenbeläggning för bättre tätning.
  • Säkerställer underarmsskydd mot smuts
  • Mjuk och lätt
  • Fodrad med polyetenfilm för bättre tätning, vilket gör ärmarna hydrofobiska
  • Minskar frisättningen av fibrer
  • Lämplig för skyddade miljöer
Specifikationer
Storlek Universell
Material Polypropen
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Sömlöst
Tjocklek 10μ m
Längd (engelska) 19,7 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 20 cm
Vikt (metrisk) 45 g/m 2