Läs mer
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
1595.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
|---|---|
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 1149-5 |
| Färg | White |
| Manschettstil | Elastic |
| Disponibel | Yes |
| Produktkod | Brand | Förslutningstyp | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Förslutningstyp | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
16524081
|
Medicom™
40.550/02 |
Press studs | Medium |
1595.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 01-04-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
16534081
|
Medicom™
40.550/03 |
Press studs | Large |
1595.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 01-04-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
16544081
|
Medicom™
40.550/04 |
Press studs | X-Large |
1595.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 01-04-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
16554081
|
Medicom™
40.550/05 |
Press studs | 2X-Large |
1595.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 01-04-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Reduces contamination of the operator, but also sensitive products and processes in a protected atmosphere
- Protects against radioactive particles and infectious agents
- Microporous, Anti-Static Hygiene Gown is comfortable and light
- Polypropylene gown lined with laminated polyethylene for a waterproof, hydrophobic seal
- Available in mulitple sizes, and closure types
Specifikationer
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| White | |
| Yes | |
| Category 1 Personal Protective Equipment | |
| Polypropylene | |
| Individual, Bag | |
| Sewn |
| EN 1149-5 | |
| Elastic | |
| Microporous, Waterproof | |
| Unisex | |
| None | |
| Radioactive Particles, Infectious Agents | |
| Non-sterile |