Beskrivning
- Kappan skyddar operatören, liksom känsliga produkter/processer som kan kontamineras i en skyddad atmosfär
- Skyddar användaren mot radioaktiva partiklar och smittämnen
- Minskar risken för smutsning relaterad till användarens aktivitet
- Behagligt och lätt, polypropentyg är andningsbart men ändå slitstarkt
- Färgvariation möjliggör identifiering via färgkoder
- Två fickor: en på bröstet och en på nedre låret
- Individuellt förpackad för kontrollerad hygien och distribution
- Fickor placerade på övre vänstra och nedre högra delen av kåpan
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygiene Gown |
| Storlek | 2X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Press Studs |
| Manschettstil | Elastic |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Motstånd | Radioactive Particles, Infectious Agents |
| Visa mer |