Läs mer
Medicom™ Hopen™ Hygienrock med fickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182098 Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Vitt
Storlek:
Intermediär
Produktkod. 16524061
Brand: Medicom™ 40.401/02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Medicom™ Hopen™ Hygienrock med fickor med tryckknappar, finns i två färger
  • Klänning skyddar operatören, såväl som känsliga produkter/processer som kan förorenas i en skyddad atmosfär
  • Skyddar användaren mot radioaktiva partiklar och smittämnen
  • Minskar risken för nedsmutsning relaterad till användarens aktivitet
  • Behagligt och lätt, polypropentyg är andningsbart men ändå hållbart
  • Olika färger möjliggör identifiering med färgkoder
  • Två fickor: en på bröstet och en på underlåret
  • Individuellt förpackade för kontrollerad hygien och distribution
  • Fickor placerade uppe till vänster och nedre till höger på klänningen
Specifikationer
Storlek Intermediär
Konstruktion Tillverkad i Kina
För användning med (applikation) Kategori 1 Personlig skyddsutrustning
Kön Unisex
Antal fickor 2
Förpackningstyp Individuell, väska
Produkttyp Hygienklänning
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Elastisk
Sömtyp Sydda
Motstånd Smittämnen
Certifikat och efterlevnad Tillverkad under en ISO 9001 Certifierat kvalitetssystem