Läs mer
Medicom™ Hopen™ Hygienrock utan fickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16524051 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Rött
Vitt
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek
16524051 Vitt Intermediär
17790109 Rött X-large
17700119 Rött 2X-large
17710119 Rött 3X-large
16534051 Vitt Betydande
16544051 Vitt X-large
16554051 Vitt 2X-large
16564051 Vitt 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16524051 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 40.301/02
Beräknad leverans: 12-10-2026
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown finns i tre distinkta färger
  • Den Pocketless Hygiene-rocken skyddar arbetsmiljön från partiklar som kommer från förarens kropp
  • Gör att användaren kan skyddas från riskerna för nedsmutsning i samband med den aktivitet som utförs
  • Behagligt och lätt, polypropentyg är extremt andningsbart
  • Modell med krage utan flik och resår vid handlederna
Specifikationer
Storlek Intermediär
Konstruktion Tillverkad i Kina
För användning med (applikation) Kategori 1 Personlig skyddsutrustning
Kön Unisex
Antal fickor Hold (Håll)
Förpackningstyp Individuell, väska
Produkttyp Hygienklänning
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Elastisk
Sömtyp Sydda
Certifikat och efterlevnad Tillverkad under en ISO 9001 Certifierat kvalitetssystem