Läs mer
Medicom™ Hopen™ Hygienrock utan fickor
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Rött
Vitt
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Beskrivning
- Den Pocketless Hygiene-rocken skyddar arbetsmiljön från partiklar som kommer från förarens kropp
- Gör att användaren kan skyddas från riskerna för nedsmutsning i samband med den aktivitet som utförs
- Behagligt och lätt, polypropentyg är extremt andningsbart
- Modell med krage utan flik och resår vid handlederna
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Konstruktion | Tillverkad i Kina |
| För användning med (applikation) | Kategori 1 Personlig skyddsutrustning |
| Kön | Unisex |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Förpackningstyp | Individuell, väska |
| Produkttyp | Hygienklänning |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Visa mer |