Läs mer
Medicom™ HOPEN Transparenta handskar av polyeten
Handla allt Medicom Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Beskrivning
- Polyetenråvara erbjuder en god fingerfärdighet
- Ambidextrous, strömfri handske
- Rekommenderas för mycket kortvarig användning (bensinstationer, detaljhandel)
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Genomskinligt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Fingertjocklek (engelska) | 0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.02 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyeten |
| Palmtjocklek (engelska) | 0,79 mil |
| Visa mer |