Beskrivning
- Hygien Classic Polypropylene-overaller skyddar arbetsmiljön från partiklar från operatörens kropp
- Skyddar operatören från risker för smutsning relaterade till deras användningssyfte
- Polypropentyg är lätt och andningsbart
- Elastisk vid muddar, midja och anklar
- Individuellt förpackad för kontrollerad hygien och distribution
- Kategori 1 Personlig skyddsutrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |