Läs mer
Medicom™ Hopen™ Polypropen-overall
Produktkod. 17790099 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Blått
Hals stil:
Krage
Med huva
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Hals stil Storlek
17790099 Blått Med huva Intermediär
17730109 Blått Krage 3X-large
17700109 Blått Med huva Betydande
17710109 Blått Med huva X-large
17720109 Blått Med huva 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17790099 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 40.201BM/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.73 SEK
    526.88 SEK / Paket med 25
    Save 287.85 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Medicom™ Hopen™ Polypropen-overaller finns i krag- eller huva-varianter
  • Hygien Classic Polypropylene-overaller skyddar arbetsmiljön från partiklar från operatörens kropp
  • Skyddar operatören från risker för smutsning relaterade till deras användningssyfte
  • Polypropentyg är lätt och andningsbart
  • Elastisk vid muddar, midja och anklar
  • Individuellt förpackad för kontrollerad hygien och distribution
  • Kategori 1 Personlig skyddsutrustning
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem
Latexfri Nej
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Vikt (metrisk) 40 g/m 2
Kvantitet 25/Pk.