Beskrivning
- Engångsanvändning, vita overaller kan användas för en mängd olika industriella behov
- Individuellt förpackad för hygien och kontrollerad distribution
- Lämpligt för HACCP-procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |