Läs mer
Medicom™ Hopen™ Enkla vita overaller
Produktkod. 16544041 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Hals stil:
Krage
Med huva
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Tjocklek:
40 g/m2
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hals stil Storlek Tjocklek Förpackningsstorlek
16544041 Krage Betydande 40 g/m2 -
16534041 Krage Intermediär 40 g/m2 -
16554041 Krage X-large 40 g/m2 -
16564041 Krage 2X-large 40 g/m2 -
16574041 Krage 3X-large 40 g/m2 Paket med 25
16564011 Med huva Betydande 40 g/m2 Paket med 25
16574011 Med huva X-large 40 g/m2 -
16584011 Med huva 2X-large 40 g/m2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16544041 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 40.101/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00 SEK
    489.62 SEK / Paket med 25
    Save 121.38 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Medicom™ Hopen™ Enkla vita overaller finns i olika storlekar och stilar för att passa alla behov
  • Engångsanvändning, vita overaller kan användas för en mängd olika industriella behov
  • Individuellt förpackad för hygien och kontrollerad distribution
  • Lämpligt för HACCP-procedurer
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem
Antal fickor Hold (Håll)
Tjocklek 40 g/m2
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer