Läs mer
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| CAS | 6027-23-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C10 H15 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1 |
| Visa mer |