Läs mer
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride), Mikromol™
Produktkod. 30052010
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052010 25 mg
1 options
Produktkod. 30052010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1275.490025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
CAS 6027-23-2
Analyt- eller komponentnamn Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H15 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 201.69
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 201.092 g/mol