Beskrivning
Designad för att komplettera flerfärgsflödescytometriexperiment som använder två eller flera olika färgningsreagens konjugerade med BD Horizon Brilliant fluorescerande polymerfärgämnen
Fluorescerande färgämnesinteraktioner kan orsaka färgningsartefakter som kan påverka datatolkningen
För optimala och reproducerbara resultat, BD Horizon Brilliant Stain Buffer bör användas när som helst två eller flera BD Horizon Brilliant färgämnen används i samma experiment
När du bara använder en BD Horizon Brilliant reagens i ett experiment behövs inte Brilliant Stain Buffer
De BD Horizon Brilliant Stain Buffer är kompatibel med användningen av andra fluorescerande färgningsreagens konjugerade med traditionella fluorokromer, såsom fluorescein, fykoerytrin eller Alexa Fluor™ färgämnen.
- Volym per test: 50 μL/test
- 1000 tester
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 1000 tester |