Läs mer
Isofield™ Horizon Cleanroom-overall med mandarinkrage – ISO Klass 4/5 kompatibel
Beskrivning
- Icke-steril renrumsoverall med mandarinkrage
- Tvålager mandarinkrage ger en säker passform vid halsområdet
- Zip-lucka med dubbelhäftigt tejp förhindrar in- och utträngning av partiklar
- Låglinnings, antistatisk tyg lämplig för cellgiftshantering
- Elastiska tumöglor
- Ryggelasticitet för att förhindra bälgeffekten
- Aseptiskt vikt
- PPE Cat III, Typ 5/6-certifierad
- Tillverkad i en anläggning som arbetar enligt ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem
- Behandlad i ett NEBB-certifierat ISO renrum klass 5
- Fem års hållbarhet från tillverkningsdatum
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad:
- COA, COC Finns att ladda ner online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumentåtervinning
- Helmke Drum Class 1 för renhet
- Statisk-dissipativ
- Testat mot kemoterapi till ASTM F739-20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |