Beskrivning
Thermo Scientific™Horizon Fog-testsystem är designat för att återskapa avgasning av bilars interiör på ett snabbt, mätbart och repeterbart sätt, med användning av olika standarder, inklusive DIN, ISO och SAE.
Horizon Fogging-testsystem uppfyller DIN-, ISO- och SAE-standarderna för dimtestning. Finns med ett urval av styrenheter, en rad funktioner och en robust pump som ger temperaturnoggrannhet på±0,5°C under hela badet, vilket säkerställer konsekventa, repeterbara resultat.
- Värmare med hög kapacitet ger snabb uppvärmning till börvärdestemperatur
- Unikt pumpmunstycke säkerställer cirkulation runt alla sex bägare för att bibehålla temperaturnoggrannheten
- Integrerad bubbelnivå och fyra justeringsfötter ger en enkel utjämning av badet
- Förseglad ram över badområdet förhindrar värmeöverföringsvätskeångor från att äventyra testresultaten
- En lättöverskådlig vätskenivåindikator säkerställer att korrekta vätskenivåer upprätthålls under testning
- Robust pumpkonstruktion för enhetliga temperaturer
- Stor volymtank med 6 kolvar möjliggör samtidig testning, vilket sparar värdefull tid och pengar
- Användarvänlig—dränering placerad på framsidan av enheten, fyllventil ovanpå enheten och en stegvis instruktionshandbok
PC-FTS
- Ger realtidsgrafer med temperaturrampning
- Visar flera uppgifter
- Visar data
Beställningsinformation:
För att utföra dimtestsystemet:
- Välj lämpligt kylsystem
- Välj tillbehörssats för det gravemetriska eller reflektometriska testet
- Välj individuella tillbehör
Innehåller:
Styrenhet, bad, 6 fot nätsladd
Krävs
Kylsystem (Accel 250 LC, SC100-A10 eller PC200-A28) och tillbehör (gravimetriska eller reflekterande tillbehörssatser)
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE/WEEE/RoHS |
| Produkttyp | Horizon PC-FTS dimtestningssystem |
| Modell | PC-FTS |
| Hamnar | Fjärrsensor, multifunktion och USB |
| Programmerbarhet | Rampprogrammering |
| Temperaturområde (metriskt) | 13 °C till 200 °C |
| Garanti | 2 år |