Läs mer
Isofield™ Horizon icke-steril renrumsoverall med huva - ISO Klass 4/5 kompatibel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30178814
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
30178814 Liten Paket med 20
30178895 Intermediär -
30178828 Betydande -
30178815 X-large -
30178829 2X-large -
30178839 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30178814 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 80020S
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Horizon icke-sterila overall med postbox-huva för fullständig täckning av huvudet är aseptiskt vikt och testad mot kemo till ASTM F 739. Den antistatiska PPE Cat III Typ 5/6 Horizon med låg ludd ger viktigt skydd i ISO Klass 4/5 miljöer för alla renrumsaktiviteter.
  • Overall med innovativ design med huva för postbox
  • Tejpad dragkedja, elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Aseptiskt vikta
  • Klass 1 för renlighet, statiskt avledande och testad mot kemoterapi
  • Mikroporös polypropen / polyeten
  • 60 gsm, robust tyg med låg luddighet
  • Utmärkt vätskespray med låg risk och skydd mot fina partiklar
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC Tillgänglig för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Godkänd typ 5 ( EN ISO 13982-1:2004 och EN 13982-2:2004) och typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) test
  • Avstötning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flex sprickresistens EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, metod B
  • Trapetsformad rivhållfasthet EN 14325:2004
  • Maskinriktning och tvärriktning SV ISO 9073-4:1997
  • Draghållfasthet, tvärriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sömstyrka EN 14325:2004 [5.5]
  • Inåtläckage av aerosoler och fina partiklar till dräkter EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 SV ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (typ 5)
  • Motståndskraft mot penetration av en spray av vätska (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (typ 6)
  • Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
  • Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polyeten, non-woven polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Öppna
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Fäst, öppen ansikte
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Vätska, Partikel
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)