Läs mer
Brannan™ Horisontell kyl-/frystermometer med 3-punkts spårbart kalibreringscertifikat
Produktkod. 17863078
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 till +40 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17863078 -30 till +40 °C
1 options
Produktkod. 17863078 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 22/483/2 + 49/101/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
130 mm vit horisontell kyl- eller frystermometer. Komplett med 3-punkts spårbar kalibrering.
  • S. Brannan and Sons utvecklade en serie spritfyllda, högprecisionstermometrar som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • 205 mm vit rygg rödsprit labbtermometer
  • 76 mm nedsänkning
  • 1,0 °C-divisioner
  • Temperaturområde: -10 till 110 °C
  • Kalibrerad vid punkterna 0 °C, 35 °C och 90 °C
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Certifikat och efterlevnad brittiska nationella standarder ISO 9001
För användning med (applikation) Mät temperaturen på kylen eller frysen
Höjd (engelska) 1,57 tum.
Höjd (metrisk) 4 cm
Längd (metrisk) 13 cm
Material Plasthus
Termometerfyllning Fotogen
Vikt (engelska) 0,5291 oz.
Vikt (metrisk) 15 g
Bredd (engelska) 0,87 tum.
Max. Temperatur (engelska) +40 °C
Max. Temperatur (metrisk) +40 °C
Min. Temperatur (engelska) -30 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 till +40 °C
Kalibrerad 3-punkts spårbar
För användning med (utrustning) Kyl eller frys
Batterityp Hold (Håll)
Noggrannhet ±1,0 °C vid 10 °C
Indelning 2,0 °C
Visa Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 2.2 cm